ContactUsLinkComponent
1,4-Dimethylcyclohexane
1,4-Dimethylcyclohexane
  EHERC12726460
 :  
1,4-Dimethylcyclohexane
  EHERC12726460
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    0,1 g
  • Seq:
    3020
 :
 :112.22 g/mol
 :120 °C (1013 hPa)
 :–87 °C
 :0.77 g/cm³ (20 °C)
 :209-663-2
 :2263
 :3,II
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :GHS09
 :589-90-2
 :C₈H₁₆
 :MFCD00001508