Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Ultrasonic baths, Elmasonic P series
Ultrasonic baths, Elmasonic P series
Supplier:  ELMA SCHMIDBAUER
New Product
Certificates
undefined
Ultrasonic baths, Elmasonic P series
Supplier:  ELMA SCHMIDBAUER
New Product

Specifications

  • Catalog No:
  • ELMA1013737-001
  • ELMA1013735-001
  • ELMA1013761-001
  • 142-0050
  • ELMA1013804-001
  • 142-0051
  • 142-0047
  • ELMA1013810-001
  • 142-0048
  • ELMA1013777-001
  • Model:
  • P 30 H
  • P 70 H
  • P 60 H
  • P 300 H
  • P 180 H
  • P 30 H
  • P 60 H
  • P 300 H
  • P 120 H
  • P 120 H
  • Capacity:
  • 2,75 L
  • 6,9 L
  • 5,75 L
  • 28,0 L
  • 18,0 L
  • 2,75 L
  • 5,75 L
  • 28,0 L
  • 12,75 L
  • 12,75 L
  • Frequency:
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • 37/80 kHz
  • Heating power:
  • 200 W
  • 600 W
  • 400 W
  • 1200 W
  • 800 W
  • 200 W
  • 400 W
  • 1200 W
  • 800 W
  • 800 W
  • Power consumption:
  • 320/300 W
  • 820 W
  • 580/550 W
  • 1580 W
  • 1130 W
  • 320/300 W
  • 580/550 W
  • 1580 W
  • 1130 W
  • 1130 W
  • Tank W×D×H:
  • 240×100×137 mm
  • 505×100×137 mm
  • 300×150×151 mm
  • 505×200×300 mm
  • 327×200×300 mm
  • 240×100×137 mm
  • 300×150×151 mm
  • 505×200×300 mm
  • 300×200×240 mm
  • 300×200×240 mm
  • W×D×H:
  • 300×221×179 mm
  • 568×221×179 mm
  • 365×271×186 mm
  • 568×321×340 mm
  • 390×321×340 mm
  • 300×221×179 mm
  • 365×271×186 mm
  • 568×321×340 mm
  • 365×321×278 mm
  • 365×321×278 mm

Specifications

Related Information

Baskets

Product Information

Frequently Bought Together