


Giemsa's stain solution biological stain
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:51811-82-6
:
MDL-Nummer:MFCD00081642
Dichte:0.99 g/cm³
Blitzpunkt:15 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:257-438-2
UN:1230
ADR:3,II
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Dark blue to dark purple Solution
- Additional info:Giemsa stain powder in MeOH, Glycerol mixture
- UV Lambda max:523 to 526 nm (c=0.1, MeOH) Eosine
Spezifikation Testergebnisse
Frequently Bought Together