ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, AlphaTec® Solvex® 37-655 / 37-185
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-1168
  • 112-2927
  • 112-2929
  • 112-0283
  • 112-2321
  • 112-2928
  • Model:
  • 37-185
  • 37-185
  • 37-185
  • 37-655
  • 37-185
  • 37-185
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Sand patch
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Straight
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (JKLOPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • EN ISO 374-1:2016 Type A (AGJKLPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (4102X)
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Food contact approved:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +