ContactUsLinkComponent
Neoprene gloves, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Neoprene gloves, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Supplier:  Ansell
Certificates
undefined
Neoprene gloves, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Supplier:  Ansell
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-0030
  • 112-0034
  • 112-0031
  • 112-0028
  • 112-0029
  • 112-0032
  • 112-0027
  • 112-0033
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Anti-static:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +
  • +