ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Alpha™
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Alpha™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Alpha™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-3059
  • 112-3058
  • 112-3057
  • 112-3056
  • 112-3055
  • 112-3061
  • 112-3060
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • 0,18 mm
  • Finger thickness:
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • 0,24 mm
  • Palm thickness:
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • 0,20 mm
  • Tensile strength:
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • Min. 14 Mpa
  • EN norm:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374