ContactUsLinkComponent
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Extra™
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Extra™
Supplier:  Nitritex
Certificates
undefined
Cleanroom gloves, latex, sterile, BioClean Extra™
Supplier:  Nitritex
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • NITRBLAS-L-P1
  • 112-3081
  • 112-3080
  • 112-3079
  • 112-3078
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • 10/ISO 4
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • Cuff thickness:
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • 0,12 mm
  • Finger thickness:
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • 0,21 mm
  • Palm thickness:
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • 0,17 mm
  • EN norm:
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374
  • EN 455, EN 374