ContactUsLinkComponent
Venting filters, Acro® 50
Venting filters, Acro® 50
Certificates
undefined
Venting filters, Acro® 50
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-7627
  • PALL4672
  • 516-7628
  • 515-0125
  • 514-4109
  • 516-7600
  • 514-4110
  • 514-4111
  • Pore size:
  • 0,2 µm
  • 6,00 µm
  • 0,2 µm
  • 1 µm
  • 0,2 µm
  • 0,2 µm
  • 0,45 µm
  • 1 µm
  • Ø:
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • 50 mm
  • Max. pressure:
  • 4,1 bar
  • 5,2 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • 4,1 bar
  • Max. temperature:
  • 130 °C
  • 55 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C
  • 130 °C