ContactUsLinkComponent
VWR®, Centrifugal Filters
VWR®, Centrifugal Filters
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Centrifugal Filters
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-0236
  • 516-0229
  • 516-0235
  • 516-0227
  • 516-0228
  • 516-0232
  • 516-0233
  • 516-0230
  • 516-0231
  • 516-0234
  • Filtration area:
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • 0,28 cm²
  • Max. RCF:
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • 14000 ×g
  • Dead volume:
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • <5 µl
  • Sample volume:
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Max. 500 µl
  • Temperature:
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C
  • 0...40 °C