Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Probenbehälter mit Schraubverschluss
Probenbehälter mit Schraubverschluss
Supplier:   KARTELL
Probenbehälter mit Schraubverschluss
Supplier:  KARTELL
Certificates
Probenbehälter mit Schraubverschluss
Probenbehälter mit Schraubverschluss
6 Options Available Below
Product Details & Documents
Zum sicheren Lagern und Transportieren von Proben.
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit, gute Temperaturbeständigkeit
  • Starkwandig, leicht konisch
  • Besonders dicht durch Schraubverschluss mit Dichtkonus
Product Family Options
Product Information
  • Kapazität
    Ext.Ø
    Höhe
    Availability
    Price
  • 5 ml
    21,0 mm
    35,7 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 39,50 €
    39,50 €
    1 * 10 ST
       39,50 €
  • 10 ml
    21,0 mm
    58,4 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 47,30 €
    47,30 €
    1 * 10 ST
       47,30 €
  • 30 ml
    35,0 mm
    53,0 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 54,90 €
    54,90 €
    1 * 10 ST
       54,90 €
  • 60 ml
    35,0 mm
    94,2 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 67,20 €
    67,20 €
    1 * 10 ST
       67,20 €
  • 90 ml
    54,5 mm
    63,4 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 82,70 €
    82,70 €
    1 * 10 ST
       82,70 €
  • 180 ml
    54,5 mm
    109,6 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - 95,30 €
    95,30 €
    1 * 10 ST
       95,30 €