Kapillarsäulen, BPX5
Für die Spurenanalyse von Pestiziden, Arzneimitteln, Kohlenwasserstoffen und Phenolen. Die BPX5-Phase ist besonders robust und für über 80% aller Routineanalysen, die in der Gaschromatographie durchgeführt werden, geeignet.
5% Polysilphenylen-Siloxan.
Max. Temperatur: 370 °C
Geeigneter Ersatz für: CP-Sil 8CB, DB-5, DB-5.625 XTI-5, DB-5MS, HP-5, HP-5MS, HP5-TA, MDN-5S, Rtx-5ms, SPB-5, Ultra-2, VB-5, ZB-5, VF-5MS.
Frequently Bought Together