ContactUsLinkComponent
HPLC Columns, Reprospher 100 C18
HPLC Columns, Reprospher 100 C18
Supplier:  DR MAISCH
New Product
Certificates
HPLC Columns, Reprospher 100 C18
Supplier:  DR MAISCH
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • MAISRS15.ARG.S2520
  • MAISRS15.9AC.S2520
  • Phase name:
  • C18, ODS
  • C18, ODS
  • Carbon load:
  • 16 %
  • 16 %
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1