Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Supelco® Discovery® BIO C5 Reversed-Phase Solution to Protein and Peptide Separation Challenges
Supelco® Discovery® BIO C5 Reversed-Phase Solution to Protein and Peptide Separation Challenges
Supplier:  Merck
Certificates
Supelco® Discovery® BIO C5 Reversed-Phase Solution to Protein and Peptide Separation Challenges
Supplier:  Merck

Specifications

  • Catalog No:
  • 567231-U
  • 567280-U
  • 567230-U
  • 567278-U
  • 568430-U
  • 568423-U
  • 568422-U
  • 568421-U
  • 568472-U
  • 568402-U
  • 65511-U
  • 567234-U
  • 567232-U
  • 567281-U
  • 567229-U
  • 568420-U
  • 567228-U
  • 567227-U
  • 567226-U
  • Application:
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Hydrophobic peptides/proteins
  • Carbon load:
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • 3,5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • Temperature limit:
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • Shipping conditions:
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water

Specifications

Frequently Bought Together