Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Supelco® Discovery® BIO RP18e Reversed-Phase Solution to Protein and Peptide Separation Challenges
 :  Merck
 
Supelco® Discovery® BIO RP18e Reversed-Phase Solution to Protein and Peptide Separation Challenges
 :  Merck

 

  • Catalog No:
  • 567271-U
  • 567270-U
  • 568272-U
  • 568271-U
  • 567208-U
  • 567207-U
  • 568230-U
  • 568223-U
  • 567200-U
  • 568213-U
  • 568203-U
  • 567209-U
  • 568273-U
  • 567205-U
  • 567204-U
  • 568222-U
  • 567202-U
  • 567212-U
  • 567201-U
  • 567211-U
  • Application:
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Peptide mapping/proteolytic digests/small biomolecules
  • Carbon load:
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • 9,2%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • Temperature limit:
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • 0...70 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • Shipping conditions:
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water
  • Acetonitril/water

 

Frequently Bought Together