Hyamine® 1622 0.004 mol/l, Titripur® volumetric solution, for the determination of anionic tensides, Supelco®
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:121-54-0
:
Formel:C₂₇H₄₂ClNO₂
MDL-Nummer:MFCD00011742
:448.09 g/mol
Dichte:1.0 g/cm3 (20 °C)
:M-Clarity™ quality level = MQ100
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:204-479-9
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_115480
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_115480
Produktspezifikation
Frequently Bought Together