Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Supelco® BIOshell™ 400 Å Protein C18 Fused-Core® HPLC Columns
 :  Merck
 
undefined
Supelco® BIOshell™ 400 Å Protein C18 Fused-Core® HPLC Columns
 :  Merck

 

  • Catalog No:
  • 67474-U
  • 67506-U
  • 67475-U
  • 67472-U
  • 67505-U
  • 67473-U
  • 67457-U
  • 67477-U
  • 67458-U
  • 67478-U
  • 67459-U
  • 67496-U
  • 67482-U
  • 67508-U
  • 67487-U
  • 67469-U
  • 67471-U
  • 67488-U
  • 67483-U
  • 67462-U
  • 67485-U
  • 67463-U
  • Application:
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • mAbs
    ADC's
    Biosimilars/Proteins/mAb Fragments
  • Carbon load:
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • 1,00%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • 1 - 9
  • Surface area:
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • 15 m²/g
  • Temperature limit:
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • 90 °C
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

 

Frequently Bought Together