ContactUsLinkComponent
Bis(2-chloroethyl)ether
  EHERCA10651500
 :  
Bis(2-chloroethyl)ether
  EHERCA10651500
 :  
  • Pack type:
    Glass bottle for solids
  • Pk:
    0,25 g
  • Seq:
    3029
 :
 :143.01 g/mol
 :13,03091
 :178 °C (1013 hPa)
 :–44 °C
 :1.22 g/cm³ (20 °C)
 :55 °C
 :203-870-1
 :1916
 :6.1,II
 :111-44-4
 :C₄H₈Cl₂O
 :MFCD00000975