

Manganese(IV) oxide tech. 90%, Technical Grade, activated
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:1313-13-9
:
Formel:MnO₂
MDL-Nummer:MFCD00003463
:86.94 g/mol
Merck-Index:14,5730
Schmelzpunkt:∼ 535 °C (dec.)
Dichte:5.026
:GHS07
:GHS08
Lagertemperatur:Ambient
Frequently Bought Together