Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Calcium formate 98%, pure
Zertifikate
undefined
Calcium formate 98%, pure

Spezifikationen

  • Environmentally Preferable:

Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Appearance:
    White to off-white Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Titration with HClO4:
    ≥97.5 %
  • Stabilizer:
    2 % CaCO3
  • Specific optical rotation:
    +200° to +220° (20°C, 589 nm) (c=3, CHCl3)

Spezifikation Testergebnisse

Zugehörige Informationen

Frequently Bought Together