ContactUsLinkComponent
Reprospher 100 PEI HPLC Columns
Reprospher 100 PEI HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
Certificates
Reprospher 100 PEI HPLC Columns
Supplier:  DR MAISCH
Specifications
  • Catalog No:
  • MAISRS10.PEI.S2546
  • MAISRS15.PEI.S1520
  • MAISRS15.PEI.S1503
  • MAISRS15.PEI.S2530
  • MAISRS13.PEI.S0330
  • MAISRS13.PEI.S1546
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g