ContactUsLinkComponent
CRS ZPure™ H₂O Indicating Filters
CRS ZPure™ H₂O Indicating Filters
  • Catalog No:
  • SGEA202234RP-B-QC
  • SGEA202234-B-QC
  • SGEA202234-SS
  • SGEA202234RP-SS-QC
  • SGEA202234-B
  • SGEA202235-SS-QC
  • SGEA202235-B
  • SGEA202234-SS-QC
  • SGEA202235-SS
  • SGEA202235-B-QC
  • Max. flow rate:
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • 2 L/min
  • Nominal flow rate:
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • 200 ml/min
  • Max. pressure:
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
  • 6,89 bar
Frequently Bought Together