Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
ISAspher HPLC Columns, Silica
ISAspher HPLC Columns, Silica
Supplier:  ISERA
Certificates
ISAspher HPLC Columns, Silica
Supplier:  ISERA

Specifications

  • Catalog No:
  • ISERA111-429A00
  • ISERA111-425Z00
  • ISERA111-429B00
  • ISERA111-425W00
  • ISERA111-425V00
  • ISERA111-425Y00
  • ISERA111-425X00
  • ISERA111-425S00
  • ISERA111-423H00
  • ISERA111-423G00
  • ISERA111-423K00
  • ISERA111-425U00
  • ISERA111-423J00
  • ISERA111-425T00
  • ISERA111-423D00
  • ISERA111-423C00
  • ISERA111-423F00
  • ISERA111-423E00
  • ISERA111-423B00
  • ISERA111-423A00
  • ISERA111-425P00
  • ISERA111-425N00
  • ISERA111-425R00
  • ISERA111-425Q00
  • ISERA111-425K00
  • ISERA111-425J00
  • ISERA111-425M00
  • ISERA111-425L00
  • ISERA111-425H00
  • ISERA111-425G00
  • ISERA111-429Z00
  • ISERA111-429Y00
  • ISERA111-425F00
  • ISERA111-425C00
  • ISERA111-425B00
  • ISERA111-429X00
  • ISERA111-425E00
  • ISERA111-425D00
  • ISERA111-429U00
  • ISERA111-423Y00
  • ISERA111-423X00
  • ISERA111-429T00
  • ISERA111-425A00
  • ISERA111-429W00
  • ISERA111-429V00
  • ISERA111-423Z00
  • ISERA111-429Q00
  • ISERA111-429P00
  • ISERA111-429S00
  • ISERA111-423W00
  • ISERA111-429R00
  • ISERA111-429N00
  • ISERA111-423V00
  • ISERA111-423U00
  • ISERA111-423R00
  • ISERA111-429M00
  • ISERA111-429L00
  • ISERA111-423Q00
  • ISERA111-423T00
  • ISERA111-423S00
  • ISERA111-429H00
  • ISERA111-423M00
  • ISERA111-429G00
  • ISERA111-423L00
  • ISERA111-429K00
  • ISERA111-423P00
  • ISERA111-429J00
  • ISERA111-423N00
  • ISERA111-429D00
  • ISERA111-429C00
  • ISERA111-429F00
  • ISERA111-429E00
  • Phase name:
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • Surface area:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • L3
  • Storage:
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • Shipping conditions:
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.

Specifications

Frequently Bought Together