Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
ISAspher HPLC Columns, Cyano
ISAspher HPLC Columns, Cyano
Supplier:  ISERA
Certificates
ISAspher HPLC Columns, Cyano
Supplier:  ISERA

Specifications

  • Catalog No:
  • ISERA111-225P00
  • ISERA111-225N00
  • ISERA111-225R00
  • ISERA111-225Q00
  • ISERA111-225M00
  • ISERA111-225L00
  • ISERA111-229Z00
  • ISERA111-229Y00
  • ISERA111-229V00
  • ISERA111-225K00
  • ISERA111-229U00
  • ISERA111-229X00
  • ISERA111-229W00
  • ISERA111-225G00
  • ISERA111-225F00
  • ISERA111-225J00
  • ISERA111-229T00
  • ISERA111-225H00
  • ISERA111-229S00
  • ISERA111-225C00
  • ISERA111-225B00
  • ISERA111-225E00
  • ISERA111-225D00
  • ISERA111-225A00
  • ISERA111-229R00
  • ISERA111-229N00
  • ISERA111-229M00
  • ISERA111-229Q00
  • ISERA111-229P00
  • ISERA111-223Z00
  • ISERA111-229J00
  • ISERA111-229H00
  • ISERA111-223Y00
  • ISERA111-229L00
  • ISERA111-229K00
  • ISERA111-223V00
  • ISERA111-223U00
  • ISERA111-223X00
  • ISERA111-229G00
  • ISERA111-223W00
  • ISERA111-223R00
  • ISERA111-223Q00
  • ISERA111-223T00
  • ISERA111-223S00
  • ISERA111-223N00
  • ISERA111-223M00
  • ISERA111-223P00
  • ISERA111-223J00
  • ISERA111-229E00
  • ISERA111-223H00
  • ISERA111-229D00
  • ISERA111-223L00
  • ISERA111-229F00
  • ISERA111-223K00
  • ISERA111-223E00
  • ISERA111-229A00
  • ISERA111-225Z00
  • ISERA111-229C00
  • ISERA111-223G00
  • ISERA111-223F00
  • ISERA111-229B00
  • ISERA111-225W00
  • ISERA111-225Y00
  • ISERA111-225X00
  • ISERA111-223B00
  • ISERA111-223A00
  • ISERA111-223D00
  • ISERA111-223C00
  • ISERA111-225T00
  • ISERA111-225S00
  • ISERA111-225V00
  • ISERA111-225U00
  • Phase name:
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • ISAspher
  • Carbon load:
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • 6%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH range:
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • 2,5 - 7
  • Surface area:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • Storage:
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • RT
  • Shipping conditions:
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.
  • Shipped under testing eluent.

Specifications

Frequently Bought Together