Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Copper sulphate solution
Artikelnr. 87204.360
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Copper sulphate solution
Artikelnr. 87204.360
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pack type:
    Plastic bottle
  • Pk:
    5 L
  • Seq:
    5190

Spezifikationen

Spezifikation Testergebnisse

  • Density:
    1.165 - 1.195

Spezifikation Testergebnisse

Über diesen Artikel

 :
 :249.69 g/mol
Lagertemperatur:Ambient
CAS-Nummer:7758-99-8
Formel:CuSO₄·5H₂O
MDL-Nummer:MFCD00149681