ContactUsLinkComponent
Grade 595 ½ qualitative filter papers, Whatman™
Grade 595 ½ qualitative filter papers, Whatman™
Certificates
undefined
Grade 595 ½ qualitative filter papers, Whatman™
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 512-3622
  • 512-3621
  • 512-3623
  • 512-3620
  • 515-5510
  • 515-5501
  • 512-3627
  • 512-3626
  • 512-3625
  • 512-0002
  • 512-3624
  • 515-5511
  • Grade:
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • 595 ½
  • Weight:
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • 68 g/m²
  • Thickness:
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • 150 µm
  • Particle retention:
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • 7 µm
  • Filtration speed:
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)
  • 80 s (Herzberg)