ContactUsLinkComponent
Hubtron™ Black Pascal Fluoroelastomer Tubing
Hubtron™ Black Pascal Fluoroelastomer Tubing
Certificates
undefined
Hubtron™ Black Pascal Fluoroelastomer Tubing
Specifications
  • Clarity:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • Max. temperature:
  • 120 °C (248 °F)
  • 120 °C (248 °F)
  • 120 °C (248 °F)
  • Min. temperature:
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • Warranty:
  • 1 Month
  • 1 Month
  • 1 Month