ContactUsLinkComponent
CPC® Miniature Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Complete Couplings
CPC® Miniature Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Complete Couplings
Certificates
undefined
CPC® Miniature Quick-Disconnect Fittings, Hose Barb Complete Couplings
Specifications
  • Max. temperature:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • Min. temperature:
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • O-Ring material:
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • Buna N
  • EPDM
  • EPDM
  • EPDM
  • Sterilisation:
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Autoclave or ethylene oxide (ETO)
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Ethylene oxide (ETO) or gamma
  • Valve material:
  • None
  • None
  • Acetal
  • None
  • None
  • None
  • None
  • None
  • Valve spring material:
  • 316 SS
  • Warranty:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year