ContactUsLinkComponent
Syringe filters, prefilter, non-sterile, Whatman™ Anotop Plus
Syringe filters, prefilter, non-sterile, Whatman™ Anotop Plus
Certificates
undefined
Syringe filters, prefilter, non-sterile, Whatman™ Anotop Plus
Specifications
  • Catalog No:
  • 516-1134
  • 516-1281
  • 516-1133
  • 516-1515
  • 516-1516
  • 516-1511
  • 516-1513
  • Type:
  • Anotop™ 10 Plus
  • Anotop™ 10 Plus
  • Anotop™ 10 Plus
  • Anotop™ 25 Plus
  • Anotop™ 25 Plus
  • Anotop™ 25 Plus
  • Anotop™ 25 Plus
  • Ø:
  • 10 mm
  • 10 mm
  • 10 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • Dimensions:
  • 15,4×18,5 mm
  • 15,4×18,5 mm
  • 15,4×18,5 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • 36,8×26,3 mm
  • Max. operating pressure:
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • 6,9 bar
  • Pre-filter:
  • Glass microfibre (binderless)
  • Glass microfibre (binderless)
  • Glass microfibre (binderless)
  • Glass microfibre (binderless)
  • Glass microfibre (binderless)
  • Glass microfibre (binderless)
  • Glass microfibre (binderless)