Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Supelco® Ascentis® Express PFAS HPLC Columns
Supelco® Ascentis® Express PFAS HPLC Columns
Supplier:  Merck
Certificates
undefined
Supelco® Ascentis® Express PFAS HPLC Columns
Supplier:  Merck

Specifications

  • Catalog No:
  • 53570-U
  • 53565-U
  • 53573-U
  • 53572-U
  • 53557-U
  • 53559-U
  • 53564-U
  • 53562-U
  • 53560-U
  • 53563-U
  • Application:
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • PFAS separation
  • Carbon load:
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • 9,9%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • 135 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1

Specifications

Related Information

Guard cartridge holder

Product Information