AAV helfer-freies System
Supplier: STRATAGENE
Certificates
About this item
Das AAV helfer-freies System eliminiert die Notwendigkeit einer Wildtyp-Adenovirus-Koinfektion sowohl bei der AAV-Vektorproduktion als auch bei den AAV-Stammtiterierungsschritten, wodurch dieses System vollständig Helfervirus-frei und sicherer wird. Dieses System funktioniert mit einem breiten Wirtsspektrum und infiziert sowohl sich teilende als auch sich nicht teilende Zellen.
- Stabile Genexpression
- Virus mit hohem Titer
- Geringere Toxizität im Vergleich zu nicht-viralen Methoden der Genabgabe
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren.
Frequently Bought Together