Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Recombinant Hepatitis C Virus NS3 Genotype-2b (1356-1459)
Recombinant Hepatitis C Virus NS3 Genotype-2b (1356-1459)
Artikelnr. APOSBITP1774-1MG
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  
Recombinant Hepatitis C Virus NS3 Genotype-2b (1356-1459)
Artikelnr. APOSBITP1774-1MG
Lieferant:  Apollo Scientific
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • Pk:
    1 mg
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein synonyms:
    HCV NS3 Genotype-2b
  • Protein/peptide name:
    Hepatitis C Virus NS3 Genotype-2b (1356-1459)

Spezifikationen

Über diesen Artikel