Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Nitrile gloves, white, PUREZERO® HG3
 :  Halyard
 
undefined
Nitrile gloves, white, PUREZERO® HG3
 :  Halyard
 

 

  • Catalog No:
  • 112-6526
  • 112-6513
  • 112-6511
  • 112-6512
  • 112-6509
  • 112-6510
  • 112-6531
  • 112-6529
  • 112-6524
  • 112-6530
  • 112-6525
  • 112-6527
  • 112-6528
  • Model:
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • HG3
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Latex / latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered / powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Finish:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Cuff thickness:
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • 4 mil
  • Finger thickness:
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • 6 mil
  • Palm thickness:
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • 5 mil
  • Ultimate elongation:
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • 600%
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4
  • EN ISO 374-1:2016/Type C (K), EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-4

 

Frequently Bought Together