ContactUsLinkComponent
Cut resistant gloves, Razor - Lite, A630
Lieferant:  Portwest
Zertifikate
undefined
Cut resistant gloves, Razor - Lite, A630
Lieferant:  Portwest
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • PRTWA630G7RM
  • PRTWA630G7RL
  • PRTWA630G7RXL
  • Model:
  • A630
  • A630
  • A630
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Chrome leather palm
  • Chrome leather palm
  • Chrome leather palm
  • Gauge:
  • 13
  • 13
  • 13
  • Cuff style:
  • Beaded
  • Beaded
  • Beaded
  • EN norm:
  • EN 388:2016 (4X42D), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (4X42D), EN 407 (X2XXXX)
  • EN 388:2016 (4X42D), EN 407 (X2XXXX)
Spezifikationen
Frequently Bought Together