ContactUsLinkComponent
General purpose gloves, A109
General purpose gloves, A109
Supplier:  Portwest
Certificates
General purpose gloves, A109
Supplier:  Portwest
Specifications
  • Catalog No:
  • PRTWA109ORRM
  • PRTWA109ORRL
  • PRTWA109ORRXL
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Material:
  • Polyester/cotton
  • Polyester/cotton
  • Polyester/cotton
  • EN norm:
  • EN388:2016 +A1:2018 - (3.1.4.3.X); EN 420
  • EN388:2016 +A1:2018 - (3.1.4.3.X); EN 420
  • EN388:2016 +A1:2018 - (3.1.4.3.X); EN 420