Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
Phosphat-Standardlösung, 1000 mg/l Phosphat in Wasser (aus KH2PO4) Certipur®, Supelco®
Phosphat-Standardlösung, 1000 mg/l Phosphat in Wasser (aus KH2PO4) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19898.0500
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Phosphat-Standardlösung, 1000 mg/l Phosphat in Wasser (aus KH2PO4) Certipur®, Supelco®
Catalog # 1.19898.0500
Supplier:  Merck
CAS Number:  

Specifications

  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Phosphat-Standardlösung
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Inhalt:
    KH₂PO₄ in H₂O

Specifications

About this item