0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Stains
Microscopy and staining reagents
J.T.Baker®, Cervix Fixative
J.T.Baker®, Cervix Fixative
Artikelnr. 3869.1200
Lieferant:
Avantor
CAS-Nummer:
Zertifikate
Bild vergrößern
J.T.Baker®, Cervix Fixative
Artikelnr. 3869.1200
Lieferant:
Avantor
CAS-Nummer:
Zertifikate
Spezifikationen
Pk:
1,5 L
Description:
Cervix spray fixative
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
Produktdetails
Dokumentation