ContactUsLinkComponent
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 392
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 392
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Certificates
undefined
Quantitative filter papers, hardened ashless grades, grade 392
Supplier:  Ahlstrom-Munksjö
Specifications
  • Catalog No:
  • BINZ3.105.450
  • BINZ3.105.042-5
  • BINZ3.105.012
  • BINZ3.105.024
  • BINZ3.105.021
  • BINZ3.105.032
  • BINZ3.105.030
  • BINZ3.105.042
  • Grade:
  • 392
  • 392
  • 392
  • 392
  • 392
  • 392
  • 392
  • 392
  • Particle retention:
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • 5 - 8 μm
  • Filtration speed:
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • 50
  • Basis weight:
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²
  • 84 g/m²