Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP, HPLC columns, HILIC, 5 µm
Lieferant:  Avantor
Zertifikate
undefined
Avantor® Alltima HP, HPLC columns, HILIC, 5 µm
Lieferant:  Avantor

Spezifikationen

  • Catalog No:
  • 86479/N
  • 86480/N
  • HICH86464
  • HICH86466
  • HICH86465
  • Surface area:
  • 230 m²/g
  • 230 m²/g
  • 230 m²/g
  • USP code:
  • L3
  • L3
  • L3

Spezifikationen

Frequently Bought Together