Zweifach verwendbare Schaufeln, steril und unsteril
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Diese zweifach verwendbaren Schaufeln ermöglichen in einer einzigartigen, ökonomischen Lösung die Funktion einer Schaufel und einer Wägeschale. Sie werden aus antistatischem und wasserdichtem Polystyrol hergestellt und verhindern das Anhaften von Materialien an der Schaufel.
- Lässt sich flach transportieren und lagern und zur Verwendung leicht zusammenbauen, indem die Verschlusslasche in das Loch eingeführt wird
- Die Verschlusslasche ermöglicht die Schaufelform und hilft so das Material in der Form zu halten
- Die breite Spitze stabilisiert die Schaufel auf den Waagen und ermöglicht ein einfaches Aufnehmen und Ausschütten der Materialien
- Beschichtet, um so auch gegen Pulver, Gele und halbfeste Materialen standzuhalten
- Schaufel kann auch flach als Alternative zu Wägepapier genutzt werden
- Mit Elektronenstrahlen sterilisierte Schaufeln sind ideal für biologisch empfindliche Anwendungen
Beschleunigter Wägevorgang. Mit der Schaufel können Proben oder Materialien aufgenommen und auf den Waagen abgelegt werden. Vermeidet zusätzliche Wägeschalen oder -papier und spart so wertvollen Platz im Labor. Nach der Verwendung kann diese zweifache Lösung entsorgt werden.
Certifications: Sterilitätszertifikat für sterile Schaufeln auf Anfrage verfügbar. Die notwendige Dosierung, um Produkte ausreichend per Elektronenstrahlen zu sterilisieren, entspricht den Vorgaben der ISO 11137-3:2017.
Related Information
Avantor Cell Culture Solutions.pdf VWR® Collection Selection Catalogue
Product Literature
Frequently Bought Together