ContactUsLinkComponent
HPLC columns, Cogent UDC-Cholesterol™
HPLC columns, Cogent UDC-Cholesterol™
Supplier:  MICROSOLV
Certificates
undefined
HPLC columns, Cogent UDC-Cholesterol™
Supplier:  MICROSOLV
Specifications
  • Catalog No:
  • MICS69269-05P-1
  • MICS69069-25P
  • MICS69269-05P-2
  • MICS69069-15P-2
  • MICS69069-05P
  • MICS69069-15P-1
  • MICS69069-P21-50
  • MICS69069-P30-150
  • MICS69069-P30-100
  • MICS69069-P21-100
  • MICS69069-P21-250
  • MICS69069-P21-150
  • MICS69069-P30-250
  • MICS69069-10P-1
  • MICS69069-10P
  • MICS69069-P30-50
  • MICS69069-05P-2
  • MICS69069-05P-1
  • MICS69069-HG6
  • MICS69069-HG5
  • MICS69269-15P-2
  • MICS69069-SP150
  • MICS69069-10P-2
  • MICS69069-SP100
  • MICS69069-15P
  • MICS69069-SP50
  • MICS69269-10P-2
  • MICS69069-SP250
  • MICS69269-10P-1
  • Carbon load:
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • 13 - 14%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • pH range:
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • 2,0 - 8,0
  • Surface area:
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g
  • 390 m²/g
  • 340 m²/g