Kupfer(II)fluorid, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL217905-20G
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:20 g
- Seq:3290
Specifications
About this item
:
:101.54 g/mol
Merck Index:12,02704
Boiling Pt:950 °C (1013 hPa)
Melting Pt:855 °C
Density:4,23 g/cm³ (20 °C)
EINECS:232-147-3
UN:3288
ADR:6.1,III
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
CAS Number:7789-19-7
Formula:CuF₂
MDL Number:MFCD00010977