Dimethyl sulphoxide, extra dry over Molecular Sieve 99.7+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:67-68-5
:
Formel:(CH₃)₂SO
MDL-Nummer:MFCD00002089
:78.14 g/mol
Merck-Index:13,03285
Siedepunkt:189 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt:18.4 °C
Dichte:1.1 g/cm³
Blitzpunkt:87 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:200-664-3
Spezifikationen
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health
- Environmental certification:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 %
- GC:≥99.70 %
Spezifikation Testergebnisse
Zugehörige Informationen
ACRO34844
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Frequently Bought Together