

Triphenylphosphine 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:603-35-0
:
Formel:C₁₈H₁₅P
MDL-Nummer:MFCD00003043
:262.29 g/mol
Merck-Index:12,09873
Siedepunkt:377 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt:78.5…81.5 °C
Dichte:1,194 g/cm³ (20 °C)
Blitzpunkt:181 °C
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:210-036-0
:GHS07
:GHS08
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder or crystals or flakes
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:78.5 to 81.5 °C
- GC:≥98.5 %
Spezifikation Testergebnisse
Frequently Bought Together