
Tetrabutylammonium hydrogen sulphate ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:32503-27-8
:
Formel:(C₄H₉)₄NHSO₄
MDL-Nummer:MFCD00011637
:339.54 g/mol
Schmelzpunkt:168…172 °C
Dichte:1.01 g/cm³ (25 °C)
EINECS:251-068-5
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_ALFAA14047
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Organic Building Blocks and Intermediates
Anwendungshinweise
Frequently Bought Together