

Lithiumaluminiumhydrid, Sigma-Aldrich®
: Merck
:16853-85-3
:
:H₄AlLi
:MFCD00011075
:37.95 g/mol
:13,00348
:125 °C
:0,91 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:240-877-9
:4.3,I
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
:1410
:GHS02
:GHS05
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals