2-Isopropylphenyl isothiocyanate
Lieferant: Thermo Scientific
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:36176-31-5
:
Formel:C₁₀H₁₁NS
MDL-Nummer:MFCD00022053
:177.27 g/mol
Siedepunkt:82 °C (1013 hPa)
Dichte:1,05 g/cm³ (20 °C)
Spezifikationen
- Environmentally Preferable:
Spezifikationen
Frequently Bought Together