Resveratrol
Lieferant: Cayman Chemical
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:501-36-0
:
Formel:C₁₄H₁₂O₃
MDL-Nummer:MFCD00133799
:228.25 g/mol
Merck-Index:12,08326
Schmelzpunkt:260 °C
Dichte:1.36 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Freezer
Frequently Bought Together