1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol for synthesis
Lieferant: Merck
Zertifikate
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:920-66-1
:
Formel:C₃H₂F₆O
MDL-Nummer:MFCD00011651
Merck-Index:13,09598
Siedepunkt:59.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt:–96 °C
Dichte:1.492 g/cm³ (20 °C)
Blitzpunkt:>100 °C
EINECS:213-059-4
UN:3265
ADR:8,II
:M-Clarity™ quality level = MQ200
:168.04 g/mol
:GHS05
:GHS07
Lagertemperatur:Ambient
Zugehörige Informationen
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_804515
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ProductPage_804515
Produktspezifikation
Frequently Bought Together