L-Arginine hydrochloride
Artikelnr. A1700.1000
Lieferant: PanReac AppliChem
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Pack type:Glass bottle for solids
- Pk:1 kg
- Seq:4024
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:210.66 g/mol
Merck-Index:13,00785
Schmelzpunkt:218 °C
Dichte:1.42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Ambient
EINECS:214-275-1
CAS-Nummer:1119-34-2
Formel:C₆H₁₅ClN₄O₂
MDL-Nummer:MFCD00064550