ContactUsLinkComponent
Chemical resistant gloves, Showa B0700R
Chemical resistant gloves, Showa B0700R
Supplier:  Showa
Certificates
undefined
Chemical resistant gloves, Showa B0700R
Supplier:  Showa
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-5969
  • 112-5968
  • 112-5971
  • 112-5970
  • Ambidextrous / hand-specific:
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Hand-specific
  • Disposable / reusable:
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Reusable
  • Finish:
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Embossed
  • Cuff style:
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • Gauntlet
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)
  • EN ISO 374-1 Type C (KL), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (2000X)